Learn More
SGE™ Siringhe per autocampionatore
Click to view available options
Calibro dell'ago:
26 G
Da 23 a 26 ga
Misura 26
Misure da 23 a 26
calibro 23
Diametro (sistema metrico) ago esterno:
0.47 mm
0.47 mm
0.63 mm
0.63/0.47 mm
0.63/0.47 mm
0.63 mm
Modello:
100F-AG-GT-0.63/0.47C
10F-AG-0.47C
10F-AG-0.63/0.47C
10F-AG-0.63C
10F-AG-GT-0.63C
10FX-AG-0.63 confezione da 6
Quantità:
1 Pk.
Confezione da 25
Confezione da 6
Confezioni singole
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 25
pezzi 6
Descrizione
- Maggiore resistenza ai solventi
- Ampio range di temperature
- Operazioni più uniformi
- Siringhe con codice colore in funzione del volume
- Gamma di opzioni per lunghezza e misura dell'ago
Specifica
Specifica
| Calibro dell'ago | calibro 23 |
| Diametro (sistema metrico) ago esterno | 0.63 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Gascromatografia |
| Lunghezza (sistema metrico) | 42 mm |
| Product Type | Siringa per autocampionatore |
| Modello | 10F-AG-GT-0.63C |
| Quantità | 1 Pk. |
| Volume (sistema metrico) | 10 μl |
| Stile del punto dell'ago | Puntale conico |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Autocampionatori GC Agilent HP7673, 7683, 7693A e 6850ALS |
| Vedi altri risultati |