Learn More
SGE™ Siringhe per autocampionatore
Codice prodotto. 10493492
Click to view available options
Calibro dell'ago:
26 G
Da 23 a 26 ga
Misura 26
Misure da 23 a 26
calibro 23
Diametro (sistema metrico) ago esterno:
0.47 mm
0.47 mm
0.63 mm
0.63/0.47 mm
0.63/0.47 mm
0.63 mm
Modello:
100F-AG-GT-0.63/0.47C
10F-AG-0.47C
10F-AG-0.63/0.47C
10F-AG-0.63C
10F-AG-GT-0.63C
10FX-AG-0.63 confezione da 6
Quantità:
1 Pk.
Confezione da 25
Confezione da 6
Confezioni singole
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 25
pezzi 6
Codice prodotto. 10493492
Marca: SGE™ 002813
La tecnologia incorporata delle siringhe Diamond offre livelli di durata, chiarezza e precisione notevolmente migliorati. Le siringhe per autocampionatore SGE con ago fisso da 42 mm con puntale conico sono appositamente progettate per l'uso su autocampionatori Agilent.
  • Improved solvent resistance
  • Wide temperature ranges
  • Increased operational smoothness
  • Color coded syringes by volume
  • Range of needle gauge and length options
Specifica
Calibro dell'ago calibro 23
Diametro (sistema imperiale) interno ago 0.004 in.
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.11 mm
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.024 in.
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.63 mm
Da utilizzare con (applicazione) Gascromatografia
Lunghezza (sistema imperiale) ago 1.65 in.
Lunghezza (sistema metrico) 42 mm
Product Type Siringa per autocampionatore
Modello 10F-AG-0.63C
Quantità Confezione da 25
Volume (sistema metrico) 10 μl
Stile del punto dell'ago Puntale conico
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per autocampionatore CTC
Tipo di collegamento Ago fisso