Learn More
SGE™ Siringhe per autocampionatore
Click to view available options
Calibro dell'ago:
26 G
Da 23 a 26 ga
Misura 26
Misure da 23 a 26
calibro 23
Diametro (sistema metrico) ago esterno:
0.47 mm
0.47 mm
0.63 mm
0.63/0.47 mm
0.63/0.47 mm
0.63 mm
Modello:
100F-AG-GT-0.63/0.47C
10F-AG-0.47C
10F-AG-0.63/0.47C
10F-AG-0.63C
10F-AG-GT-0.63C
10FX-AG-0.63 confezione da 6
Quantità:
1 Pk.
Confezione da 25
Confezione da 6
Confezioni singole
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 25
pezzi 6
Descrizione
- Improved solvent resistance
- Wide temperature ranges
- Increased operational smoothness
- Color coded syringes by volume
- Range of needle gauge and length options
Specifica
Specifica
| Calibro dell'ago | 26 G |
| Diametro (sistema metrico) ago esterno | 0.47 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Gascromatografia |
| Lunghezza (sistema metrico) | 42 mm |
| Product Type | Siringa per autocampionatore |
| Modello | 10F-AG-0.47C |
| Quantità | Confezione da 6 |
| Volume (sistema metrico) | 10 μl |
| Stile del punto dell'ago | Puntale conico |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Agilent Technologies HP 7673 e HP 7683 |
| Vedi altri risultati |