Få mere at vide
Få mere at vide
SGE™ Autosampler Syringes with 42mm Cone Tip Removable Needle
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volume (sistema metrico):
0.5 μL
10 μL
50 μL
Calibro dell'ago:
23 G
23 to 26 G
26 G
Förpackningsstorlek
Pezzo
Beskrivelse
- Improved solvent resistance
- Wide temperature ranges
- Increased operational smoothness
- Color coded syringes by volume
- Range of needle gauge and length options
Tekniske data
Tekniske data
| Calibro dell'ago | 23 G |
| Diametro (sistema metrico) ago esterno | 0.63 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Gas chromatography |
| Lunghezza (sistema metrico) | 42 mm |
| Product Type | Autosampler Syringe |
| Modello | 50R-AG-0.63C |
| Volume (sistema metrico) | 50 μL |
| Stile del punto dell'ago | Cone |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Agilent GC Autosamplers 7693 A, 7673, 7683, and 6850 ALS |
| Tipo di collegamento | Removable |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion