Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Autosampler Syringes for Agilent GCs
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 μL
10 μL
Calibro dell'ago:
23 G
23 and 26 G
26 G
Stile del punto dell'ago:
Cone
Side Hole
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 25
Descrizione
- High quality solutions for liquid handling
- Accurate and reproducible injections
- Specifically designed for Agilent instruments
Specifica
Specifica
| Calibro dell'ago | 23 and 26 G |
| Diametro (sistema metrico) interno ago | 0.11 mm |
| Diametro (sistema metrico) ago esterno | 0.63, 0.47 mm |
| Product Type | Fixed Needle Syringe with GT Plunger |
| Volume (sistema metrico) | 10 μL |
| Stile del punto dell'ago | Cone |