Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Autosampler Syringes for Agilent GCs
Codice prodotto. 15258453
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 μL
10 μL
Calibro dell'ago:
23 G
23 and 26 G
26 G
Stile del punto dell'ago:
Cone
Side Hole
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 25
Codice prodotto. 15258453
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 002816
Gives better performance and superior quality. Trajan Scientific and Medical Autosampler Syringes for Agilent GCs has the knowledge and expertise to manufacture an SGE syringe.
  • High quality solutions for liquid handling
  • Accurate and reproducible injections
  • Specifically designed for Agilent instruments
Specifica
Calibro dell'ago 23 G
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.63 mm
Product Type Fixed Needle Syringe
Volume (sistema metrico) 10 μL
Stile del punto dell'ago Cone