Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Autosampler Syringes with Cone Tipped Needle for Agilent GCs
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 μL
10 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Descrizione
- High quality solutions for liquid handling
- Accurate and reproducible injections
- Specifically designed for Agilent instruments
Specifica
Specifica
| Calibro dell'ago | 23 G |
| Diametro (sistema metrico) interno ago | 0.22 mm |
| Diametro (sistema metrico) ago esterno | 0.63 mm |
| Product Type | NanoVolume Agilent Syringe |
| Volume (sistema metrico) | 1 μL |
| Stile del punto dell'ago | Cone |