Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Autosampler Syringes with Fixed Needle for Thermo Scientific GCs
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 μL
10 μL
Stile del punto dell'ago:
Bevel
Cone
Product Type:
Fixed Needle
Removable Needle
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- High quality solutions for liquid handling
- Accurate and reproducible injections
- Specifically designed for Thermo Scientific instruments
Specifica
Specifica
| Descrizione | CTC/Thermo (Classic Button) Syringe |
| Calibro dell'ago | 26 G |
| Diametro (sistema metrico) ago esterno | 0.47 mm |
| Product Type | Fixed Needle |
| Volume (sistema metrico) | 10 μL |
| Stile del punto dell'ago | Cone |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermo Gas Chromatography |