Learn More
Trajan™ Autosampler Syringes with Removable Needle for CTC Analytics CombiPAL and GC PAL
Click to view available options
Calibro dell'ago:
23 G
26 G
Diametro (sistema imperiale) ago esterno:
0.01 in.
0.018 in.
0.02 in.
Lunghezza (sistema imperiale) ago:
1.9 in.
2.2 in.
3.3 in.
Modello:
10F-RTC/RSH-5.7/0.47C
10F-RTC/RSH-5.7/0.63C
10F-RTC/RSH-8.5/0.47C
10F-RTC/RSH-8.5/0.63C
10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C
10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
25F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
25FRTC/RSH-GT-8.5/0.47C
25R-C/T-GT-0.47
50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C
50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
5F-RTC/RSH-5.7/0.47C
5F-RTC/RSH-5.7/0.63C
5F-RTC/RSH-8.5/0.63C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Borosilicate glass barrel for strength and inertness.
- Stainless steel needles for inertness, strength and corrosion resistance.
- Backing behind the scale aids quick and accurate reading of the syringe scale.
- Metal back flange provides stability and resists fracture.
- Metal needle cap on syringe barrel protects and improves syringe lifetime.
- Syringes are individually tested for quality ensuring reliability and conformance.
- Unique packaging design eliminates possible contamination in the syringe.
Specifica
Specifica
| Calibro dell'ago | 23 G |
| Diametro (sistema imperiale) ago esterno | 0.02 in. |
| Diametro (sistema metrico) ago esterno | 0.63 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Gas chromatography |
| Lunghezza (sistema imperiale) ago | 2.2 in. |
| Product Type | Autosampler Syringe |
| Modello | 10F-RTC/RSH-5.7/0.63C |
| Quantità | Ea. |
| Volume (sistema metrico) | 10 μL |
| Stile del punto dell'ago | Cone |
| Vedi altri risultati |