Learn More
Trajan™ Autosampler Syringes with Removable Needle for CTC Analytics CombiPAL and GC PAL
Codice prodotto. 13186105
Click to view available options
Calibro dell'ago:
23 G
26 G
Diametro (sistema imperiale) ago esterno:
0.01 in.
0.018 in.
0.02 in.
Lunghezza (sistema imperiale) ago:
1.9 in.
2.2 in.
3.3 in.
Modello:
10F-RTC/RSH-5.7/0.47C
10F-RTC/RSH-5.7/0.63C
10F-RTC/RSH-8.5/0.47C
10F-RTC/RSH-8.5/0.63C
10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C
10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
25F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
25FRTC/RSH-GT-8.5/0.47C
25R-C/T-GT-0.47
50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C
50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
5F-RTC/RSH-5.7/0.47C
5F-RTC/RSH-5.7/0.63C
5F-RTC/RSH-8.5/0.63C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13186105
Marca: Trajan™ 001861
For reduced non specific sample interaction and increased analyte recovery
  • Borosilicate glass barrel for strength and inertness.
  • Stainless steel needles for inertness, strength and corrosion resistance.
  • Backing behind the scale aids quick and accurate reading of the syringe scale.
  • Metal back flange provides stability and resists fracture.
  • Metal needle cap on syringe barrel protects and improves syringe lifetime.
  • Syringes are individually tested for quality ensuring reliability and conformance.
  • Unique packaging design eliminates possible contamination in the syringe.
Specifica
Calibro dell'ago 23 G
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.02 in.
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.63 mm
Da utilizzare con (applicazione) Gas chromatography
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2.2 in.
Product Type Autosampler Syringe
Modello 5F-RTC/RSH-5.7/0.63C
Quantità Ea.
Volume (sistema metrico) 5 μL
Stile del punto dell'ago Cone
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo RSH Autosampler
Tipo di collegamento Fixed