Learn More
Trajan™ Autosampler Syringes With Removable Needle for Thermo Scientific GCs
Click to view available options
Calibro dell'ago:
23 G
26 G
Diametro (sistema imperiale) ago esterno:
0.024 in.
0.18 in.
0.24 in.
Lunghezza (sistema imperiale) ago:
2.24 in.
3.34 in.
Modello:
0.5BR-RTC/RSH-5.7/0.63C
10R-RTC/RSH-5.7/0.47C
10R-RTC/RSH-5.7/0.63C
10R-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
10R-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
10R-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C
10R-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
1BR-RTC/RSH-5.7/0.63C
5R-RTC/RSH-5.7/0.47C
5R-RTC/RSH-5.7/0.63C
5R-RTC/RSH-8.5/0.47C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Borosilicate glass barrel for strength and inertness.
- Stainless steel needles for inertness, strength and corrosion resistance.
- Backing behind the scale aids quick and accurate reading of the syringe scale.
- Metal back flange provides stability and resists fracture.
- Metal needle cap on syringe barrel protects and improves syringe lifetime.
- Syringes are individually tested for quality ensuring reliability and conformance.
- Unique packaging design eliminates possible contamination in the syringe.
Specifica
Specifica
| Calibro dell'ago | 23 G |
| Diametro (sistema imperiale) ago esterno | 0.24 in. |
| Diametro (sistema metrico) ago esterno | 0.63 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Gas chromatography |
| Lunghezza (sistema imperiale) ago | 3.34 in. |
| Product Type | Autosampler Syringe |
| Modello | 10R-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C |
| Quantità | Ea. |
| Volume (sistema metrico) | 10 μL |
| Stile del punto dell'ago | Cone |
| Vedi altri risultati |