Learn More
Trajan™ Autosampler Syringes With Removable Needle for Thermo Scientific GCs
Codice prodotto. 13159015
Click to view available options
Calibro dell'ago:
23 G
26 G
Diametro (sistema imperiale) ago esterno:
0.024 in.
0.18 in.
0.24 in.
Lunghezza (sistema imperiale) ago:
2.24 in.
3.34 in.
Modello:
0.5BR-RTC/RSH-5.7/0.63C
10R-RTC/RSH-5.7/0.47C
10R-RTC/RSH-5.7/0.63C
10R-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
10R-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
10R-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C
10R-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
1BR-RTC/RSH-5.7/0.63C
5R-RTC/RSH-5.7/0.47C
5R-RTC/RSH-5.7/0.63C
5R-RTC/RSH-8.5/0.47C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13159015
Marca: Trajan™ 001877
For reduced non specific sample interaction and increased analyte recovery
  • Borosilicate glass barrel for strength and inertness.
  • Stainless steel needles for inertness, strength and corrosion resistance.
  • Backing behind the scale aids quick and accurate reading of the syringe scale.
  • Metal back flange provides stability and resists fracture.
  • Metal needle cap on syringe barrel protects and improves syringe lifetime.
  • Syringes are individually tested for quality ensuring reliability and conformance.
  • Unique packaging design eliminates possible contamination in the syringe.
Specifica
Calibro dell'ago 26 G
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.18 in.
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.47 mm
Da utilizzare con (applicazione) Gas chromatography
Lunghezza (sistema imperiale) ago 3.34 in.
Product Type Autosampler Syringe
Modello 5R-RTC/RSH-8.5/0.47C
Quantità Ea.
Volume (sistema metrico) 5 μL
Lunghezza (sistema metrico) ago 85 mm
Stile del punto dell'ago Cone
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo GC, CTC PAL RTC (Robotic Tool Change) Autosampler
Tipo di collegamento Removable