Learn More
Kinesis™ Autosampler Vial, Amber
Codice prodotto. 13008442
Click to view available options
Colore:
Amber
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 13008442
Marca: Kinesis™ CRV1202LA
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
First hydrolytic class amber vial with a wide opening, label, and filling lines.
  • Amber glass
  • First hydrolytic class
  • Wide opening
  • Label
  • Filling lines
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno collo 11 mm
Colore Amber
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Volume (sistema metrico) 2 mL
Include Label, filling lines
Stile della base Fondo piatto
Altezza (sistema metrico) 32 mm