missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ AVIL Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen™ PA568521
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
This target displays homology in the following species: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 93%; Mouse: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Zebrafish: 92%.
AVIL is a member of the gelsolin/villin family of actin regulatory proteins. This protein has structural similarity to villin. It binds actin and may play a role in the development of neuronal cells that form ganglia.
Specifica
| AVIL | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| AVIL | |
| actin-binding protein DOC6; Advil; Advillin; Advillin-like protein; Avil; DOC6; p92; peripheral nervous system villin-like protein; pervin; Unknown (protein for MGC:136857); zgc:136857 | |
| Rabbit | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 79253 | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 0.5 mg/mL | |
| PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide | |
| Q9WU06 | |
| AVIL | |
| synthetic peptide directed towards the middle region of human AVIL. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto