Learn More
AW Standard Super-Cel™ NF Diatomaceous Earth, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15602160 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
Codice prodotto. 15602160
Marca: Honeywell-Fluka 221791250G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Suitable for most filtrations, derived from diatomaceous earth. Super Cel is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 91053-39-3
Formula molecolare O2Si
Molecular Weight (g/mol) 60.083
Numero MDL MFCD00132803
InChI Key VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC Name dioxosilane
SMILES O=[Si]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Aw Standard Super-Cel™ Nf
Quantità 250 g
Imballaggio Poly Bottle
Numero UN NONH for all modes of transport