missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AX-024, MedChemExpress

Codice prodotto. 16406827
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
2mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16406827

Marca: Medchem Express HY107390

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress AX-024 is an orally available, first-in-class inhibitor of the TCR-Nck interaction that selectively inhibits TCR-triggered T cell activation with an IC50 ∼1 nM. AX-024 modulates cell signaling by targeting SH3 domains. AX-024 has low-acute toxicity and high potency and selectivity, and strongly inhibit the production of IL-6, TNF-α, IFN-γ, IL-10 and IL-17A.

AX-024 is an orally available, first-in-class inhibitor of the TCR-Nck interaction that selectively inhibits TCR-triggered T cell activation with an IC50 ∼1 nM. AX-024 modulates cell signaling by targeting SH3 domains. AX-024 has low-acute toxicity and high potency and selectivity, and strongly inhibit the production of IL-6, TNF-α, IFN-γ, IL-10 and IL-17A.

Specifica

Materiale o nome chimico AX-024
CAS 1370544-73-2
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H22FNO2
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità Ethanol : 100 mg/mL (294.64 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 35 mg/mL (103.12 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES COC1=CC=C(OC2)C(C(C3=CC=C(F)C=C3)=C2CN4CCCC4)=C1
Molecular Weight (g/mol) 339.4
Peso formulazione 339.4
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato