missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AX-15836, MedChemExpress

Codice prodotto. 16410007
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
2mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16410007

Marca: Medchem Express HY101846

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress AX-15836 is a potent and selective ERK5 inhibitor with an IC50 of 8 nM.

AX-15836 is a potent and selective ERK5 inhibitor with an IC50 of 8 nM.

Specifica

Materiale o nome chimico AX-15836
CAS 2035509-96-5
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C32H40N8O5S
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (154.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C)C2=CN=C(NC3=CC=C(C(N4CCC(N5CCN(C)CC5)CC4)=O)C=C3OCC)N=C2N(S(=O)(C)=O)C6=CC=CC=C16
Molecular Weight (g/mol) 648.78
Peso formulazione 648.78
Percent Purity 99.68%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato