Learn More
Novus Biologicals™ Axl Antibody Pair [HRP]
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
15 Plates
5 Plates
Dimensione della confezione:
pezzi 15
pezzi 5
Descrizione
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Mouse Axl.
Specifica
Specifica
| Intervallo saggio | 12.5 pg/mL |
| Assay Sensitivity | 12.5-800 pg/mL |
| Saggio | Sandwich ELISA |
| Coniugato | HRP |
| Product Type | Antibody Pairs |
| Specificità | This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Mouse Axl. |
| Target Species | Mouse |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sandwich ELISA |
| Alias gene | AXL oncogene, AXL receptor tyrosine kinase, AXL transforming sequence/gene, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, JTK11, tyrosine-protein kinase receptor UFO, UFOoncogene AXL |
| ID gene (immissione) | 558 |
| Vedi altri risultati |