Learn More
AXUD1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | AXUD1 |
---|---|
Concentrazione | 0.26 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16898214
|
Proteintech
18162-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 24-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16888214
|
Proteintech
18162-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 24-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Axin, an important regulator of beta-catenin, is frequently mutated in human hepatocellular carcinomas (HCCs), and transduction of the wild-type Axin gene (AXIN1) induces apoptosis in HCC cells as well as in colon cancer cells. A novel gene, AXUD1 (AXIN1 up-regulated), has enhanced expression in response to exogenously expressed AXIN1. It is expressed in all human tissues examined, most abundantly in lung, placenta, skeletal muscle, pancreas and leukocytes. Data suggests that AXUD1 may have a tumor-suppressor function in those organs.Specifica
AXUD1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
P59054, Q96S65 | |
215418, 363165, 64651 | |
AXUD1 Fusion Protein Ag6158 | |
Primary | |
-20°C | |
CSRNP1 |
0.26 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
AXIN1 up regulated 1, AXUD1, CSRNP1, CSRNP1 Ens, FAM130B, TAIP 3, URAX1 | |
Csrnp1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |