Learn More
Axygen™ 0.5 mL Self Standing Screw Cap Tubes
Codice prodotto. 11300365 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Colore chiusura:
Assorted
Blue
Brown
Clear
Gray
Green
Orange
Red
Violet
White
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 4000
pezzi 500
Codice prodotto. 11300365
Marca: Axygen™ SCT050SSGR
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Features O-ring manufactured for resistant to many commonly-used laboratory chemicals
For a broad range of laboratory needs including collection, processing, centrifugation, storage and packaging/shipping.
  • Available as presterilized and nonsterile tubes
  • Nonsterile cap tubes have unattached, non-looped caps with O-rings
  • Presterilized cap tubes have non-looped caps attached with O-rings
  • Threaded O-ring design ensures uniform closure allowing centrifugation up to 20,000 x g
  • Maxymum Recovery™ screw cap tubes available as special order items for assorted tubes
  • Wide range of colored tubes for easy sample identification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità RNase, DNase, pyrogen-free
Colore chiusura Gray
Materiale chiusura Polypropylene
Capacità (sistema metrico) 0.5 mL
Materiale Polypropylene
Formato Non-looped
Include O-ring
Sterilità Non-sterile
Graduated No
Tipo di chiusura Screw Cap
Forma del fondo Conical
RCF max 20,000 x g