Learn More
Axygen™ 1.5 mL Conical Screw Cap Tubes
With chemical-resistant O-ring
Marca:  Axygen™ SCT-150-Y
Dettagli aggiuntivi : Peso : 7.30000kg
Codice prodotto. 11304175
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
Serve a broad range of laboratory needs including collection, processing, centrifugation, storage and packaging/shipping.
  • Available as presterilized and nonsterile
  • Nonsterile cap tubes have unattached, non-looped caps with O-rings
  • Presterilized cap tubes have non-looped caps attached with O-rings
  • Threaded O-ring design ensures uniform closure allowing centrifugation up to 20,000 x g
  • Maxymum Recovery™ screw cap tubes available as special order
  • Caps available in range of colors for easy sample identification
Specifica
Specifica
20,000 x g
Yellow
1.5 mL
Non-looped
Non-sterile
Screw Cap
RNase, DNase, pyrogen-free
Polypropylene
Polypropylene
O-ring
No
Conical