Learn More
Axygen™ 1.5 mL Self-Standing Screw Cap Tubes
Features O-ring manufactured from material that is resistant to many commonly-used laboratory chemicals
140.73€ - 2005.00€
Specifica
RCF max | 20,000 x g |
---|---|
Certificazione/Conformità | RNase, DNase, pyrogen-free |
Materiale chiusura | Polypropylene |
Capacità (sistema metrico) | 1.5 mL |
Materiale | Polypropylene |
Codice del prodotto | Marca | Colore chiusura | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore chiusura | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12779538
|
Axygen™
SCT-150-SS-A-S |
Assorted | Sterile |
2005.00€
pezzi 4000 |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11366044
|
Axygen™
SCT-150-SS-C |
Clear | Non-sterile |
157.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11380385
|
Axygen™
SCT-150-SS-C-S |
Clear | Sterile |
236.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11320395
|
Axygen™
SCT-150-SS-P |
Pink | Non-sterile |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11340385
|
Axygen™
SCT-150-SS-A |
Assorted | Non-sterile |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11370385
|
Axygen™
SCT-150-SS-BR |
Brown | Non-sterile |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11330395
|
Axygen™
SCT-150-SS-R |
Red | Non-sterile |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11300395
|
Axygen™
SCT-150-SS-GR |
Gray | Non-sterile |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11340395
|
Axygen™
SCT-150-SS-V |
Violet | Non-sterile |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11310395
|
Axygen™
SCT-150-SS-O |
Orange | Non-sterile |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11354165
|
Axygen™
SCT-150-SS-W |
White | Non-sterile |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11350385
|
Axygen™
SCT-150-SS-A-S |
Assorted | Sterile |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11374165
|
Axygen™
SCT-150-SS-Y |
Yellow | Non-sterile |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
For collection, processing, centrifugation, storage and packaging/shipping.
- Available as presterilized and nonsterile
- Nonsterile cap tubes have unattached, non-looped caps with O-rings
- Pre-sterilized cap tubes have non-looped caps attached with O-rings
- Threaded O-ring design ensures uniform closure allowing centrifugation up to 20,000 x g
- Maxymum Recovery™ screw cap tubes available as special order
- Caps available in range of colors for easy sample identification
Specifica
20,000 x g | |
Polypropylene | |
Polypropylene | |
O-ring | |
Conical |
RNase, DNase, pyrogen-free | |
1.5 mL | |
Non-looped | |
Screw Cap |