Learn More
Axygen™ 10μL Microvolume Pipette Tips, Non-Filtered
Codice prodotto. 11354315 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
Da 0.5 a 10 μl
Dimensione della confezione:
pezzi 960
Codice prodotto. 11354315
Marca: Axygen™ TXL10R
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Contaminazione incrociata evitata grazie ai puntali con barriera filtrante assemblati automaticamente. I puntali con filtro per microvolumi Axygen™ da 10 μl sono disponibili con tecnologia Maxymum Recovery™ per consentire il massimo recupero di costosi campioni con elevata precisione e accuratezza.
  • Polypropylene tips
  • Microvolume
  • Long length
  • Maxymum Recovery technology for ultra-low retention
  • Designed to fit a wide variety of single and multi-channel pipettes
  • Flexible walls and a series of internal sealing rings ensure a secure fit with less force required to load and eject
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) Da 0.5 a 10 μl
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Trasparente
Certificazione/Conformità Esenti da RNasi, DNasi
Conforme alle specifiche USP 3127 (Contaminazione da metalli pesanti)
Da utilizzare con (applicazione) Per il recupero di campioni costosi con precisione e accuratezza migliorate
Formato In rack
Stile punta Microvolume, lunghezza estesa, Microvolume
Imballaggio 96 Tips/Rack, 10 Racks/Pk, 5 Packs/Cs
Da utilizzare con (apparecchiatura) Gilson Pipetman P10, Gilson Pipetman P2
Materiale Polipropilene