Learn More
Axygen™ Puntali per microvolumi Axygen™ da 10 μl
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
Da 0.5 a 10 μl
Dimensione della confezione:
pezzi 960
Descrizione
Puntali per pipette tecnologicamente avanzati con barriera filtrante
- Ideali per applicazioni microbiologiche e di amplificazione del DNA nelle quali eventuali tracce di contaminazione potrebbero compromettere i risultati
- Il filtro consente all'aria di fluire liberamente e impedisce la contaminazione incrociata bloccando il passaggio di aerosol o liquidi
- Ogni filtro è inserito nel puntale in modo automatizzato per garantire l'assenza di contaminazioni da nucleasi
- Confezionati in rack con fondo sigillato e coperchi per prevenire contaminazioni
- Filtri apirogeni, in polietilene trasparente privi di inibitori del DNA e di additivi rilasciabili
- Puntali sterilizzati o non sterilizzati, in formato extra lungo o con opzioni Maxymum Recovery™:
- Puntali trasparenti per pipette ultra sottili extra lunghi per Pipetman P2/P10 ed Eppendorf Research/Reference
- Tecnologia Maxymum Recovery per una bassissima ritenzione e una resa elevata
- Puntale con barriera aerosol per microvolumi disponibile per il tipo di puntale Maxymum Recovery
Order Info
- In stock non filtrati: 1000 puntali/confezione, 240 confezioni/contenitore, in stock filtrati: 1000 puntali/confezione, 10 confezioni/contenitore
- In rack: 96 puntali/rack, 10 rack/confezione, 5 confezioni/contenitore
- Rack impilati: 96 puntali/rack, 5 rack/pila, ,10 pile/contenitore
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | Da 0.5 a 10 μl |
| Filtrato | Con filtro |
| Sterilità | Sì |
| Colore | Trasparente |
| Certificazione/Conformità | Esenti da RNasi, DNasi Conforme alle specifiche USP 3127 (Contaminazione da metalli pesanti) |
| Dichiarazioni di pulizia | DNase, Rnase Free |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per il recupero di campioni costosi con precisione e accuratezza migliorate |
| Formato | In rack |
| Stile punta | Microvolume, lunghezza estesa, barriera aerosol, Extended Length |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Gilson Pipetman P10, Gilson Pipetman P2 |
| Vedi altri risultati |