Learn More
Axygen™ Puntali per microvolumi Axygen™ da 10 μl
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
Da 0.5 a 10 μl
Dimensione della confezione:
pezzi 960
Descrizione
- Flexible walls and a series of internal sealing rings ensure a secure fit with less force required to load and eject.
- These polypropylene tips are nonpyrogenic and certified to be RNase-/DNase-free
- Nonpyrogenic
- Microvolume
- Maxymum Recovery technology for ultra-low retention and high yield
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | Da 0.5 a 10 μl |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Sì |
| Colore | Trasparente |
| Certificazione/Conformità | Esenti da RNasi, DNasi Conforme alle specifiche USP 3127 (Contaminazione da metalli pesanti) |
| Dichiarazioni di pulizia | DNase, Rnase Free, Nonpyrogenic |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per il recupero di campioni costosi con precisione e accuratezza migliorate |
| Formato | In rack |
| Stile punta | Microvolumi |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Gilson Pipetman P10, Gilson Pipetman P2 |
| Vedi altri risultati |