Learn More
Axygen™ 10μL Microvolume Pipette Tips
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
Da 0.5 a 10 μl
Packungsgröße:
pezzi 1000
Beschreibung
Axygen™ Universal Tips are designed to fit a wide variety of single and multi-channel pipettors. These polypropylene tips are nonpyrogenic and certified to be RNase-/DNase-free. They are available in Maxymum Recovery, beveled, nonsterile, sterile, non-filtered, and other features for specialized applications. Flexible walls and a series of internal sealing rings ensure a secure fit with less force required to load and eject.
- These polypropylene tips are nonpyrogenic and certified to be RNase-/DNase-free.
- Nonpyrogenic
- Microvolume
- Maxymum Recovery technology for ultra-low retention
Spezifikation
Spezifikation
| Volume (sistema metrico) | Da 0.5 a 10 μl |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore | Trasparente |
| Certificazione/Conformità | Esenti da RNasi, DNasi Conforme alle specifiche USP 3127 (Contaminazione da metalli pesanti) |
| Dichiarazioni di pulizia | DNase, Rnase Free, Nonpyrogenic |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per il recupero di campioni costosi con precisione e accuratezza migliorate |
| Stile punta | Microvolume, lunghezza estesa, Extended Length |
| Imballaggio | 1,000 Tips/Pk., 20 Packs/Cs. |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Gilson Pipetman P10, Gilson Pipetman P2 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur