Learn More
Axygen™ 10μL Microvolume Filter Tips
Codice prodotto. 11324255 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
Da 0.5 a 10 μl
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 11324255
Marca: Axygen™ T300L
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Contaminazione incrociata evitata grazie ai puntali con barriera filtrante assemblati automaticamente. I puntali con filtro per microvolumi Axygen™ da 10 μl sono disponibili con tecnologia Maxymum Recovery™ per consentire il massimo recupero di costosi campioni con elevata precisione e accuratezza. Sono disponibili anche puntali per pipetta extra lunghi e sterilizzati.
Axygen™ Universal Tips are designed to fit a wide variety of single and multi-channel pipettors, compatible with most popular brands of pipettors. These polypropylene tips are nonpyrogenic and certified to be RNase-/DNase-free. They are available in Maxymum Recovery, beveled, nonsterile, sterile, non-filtered, and other features for specialized applications. Flexible walls and a series of internal sealing rings ensure a secure fit with less force required to load and eject.
  • These polypropylene tips are nonpyrogenic and certified to be RNase-/DNase-free.
  • Nonpyrogenic
  • Microvolume
  • Maxymum Recovery technology for ultra-low retention and high yield
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) Da 0.5 a 10 μl
Filtrato Con filtro
Sterilità Non sterile
Colore Trasparente
Certificazione/Conformità Esenti da RNasi, DNasi
Conforme alle specifiche USP 3127 (Contaminazione da metalli pesanti)
Dichiarazioni di pulizia DNase, Rnase Free
Da utilizzare con (applicazione) Per il recupero di campioni costosi con precisione e accuratezza migliorate
Stile punta Puntale
Imballaggio 1,000 Tips/Pk., 20 Packs/Cs.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Gilson Pipetman P2, Gilson Pipetman P10
Materiale Polipropilene