Learn More
Axygen™ 10-well Comb, for 7 cm Gel Box
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Spessore (sistema metrico):
1 mm
1.5 mm
Dimensione della confezione:
1 unità
Descrizione
- Combs: 1 x 10 Well, 1mm thickness
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Gel Box, 7 cm |
| Spessore (sistema imperiale) | 0.05 in. |
| Spessore (sistema metrico) | 1.5 mm |