Learn More
Axygen™ 1000 μL Universal Pipetter Tips: Bevelled
Compatible with most popular brands of pipettes
Marca:  Axygen™ T-1000-B-R-S
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.14200kg
Codice prodotto. 12693706
  • 83.75€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 24-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • La smussatura ottimizzata del puntale riduce la ritenuta del campione e migliora la precisione della pipettatura
  • Intervallo di volume: da 100 a 1000 μL
  • In formato in stock o in rack
Specifica
Specifica
100 to 1000 μL
Sterile
Autoclavable
Rack
Universal Fit
Non-Filtered
Blue
DNase, RNase, and Pyrogen free
Beveled, Universal