Learn More
Axygen™ 12-Strip PCR Tubes
Manufactured from 99.9% pure virgin polypropylene
Marca:  Axygen™ PCR-0212-FCP-C
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.90000kg
Codice prodotto. 10802481
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
Axygen™ 0.2 mL thin-wall 12 strip PCR tubes, available in an assortment of colors are designed to fit a wide variety of thermal cyclers. Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer, even insertion cap ensures a tight fit to prevent evaporation.
  • RNase-/DNase-free
  • Non-pyrogenic
  • Non-sterile
  • Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene
Specifica
Specifica
RNase, DNase-free
0.2 mL
Polypropylene
Non-sterile
4000 x g
Strip
Clear
80/Pk.
Thermal cyclers for thermal transfer applications
Polypropylene
Flat
Thin Wall 12-Strip PCR Tube And Flat Cap