Learn More
Axygen™ 165 μL Automation Tips for Agilent™/Velocity 11 VPrep™ and Bravo, 96 Tip Format
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12776759 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Include:
w/Bottom Label
w/out Bottom Label
Dimensione della confezione:
pezzi 4800
pezzi 960
Codice prodotto. 12776759
Marca: Axygen™ VTF165RS
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Agilent/Velocity11 automation systems
  • Tip format: 96 tip
  • Tip volume range: 20 μL to 250 μL
  • Tip material: Clear polypropylene
  • RNase-/DNase-/human gDNA-free
  • Nonpyrogenic
  • Available options:
    - With or without aerosol-resistant filters
    - Nonsterile or sterile
    - Standard or Axygen™ Maxymum Recovery™ surface
  • Compatible heads: 96LT, 8LT
  • Rack format: ANSI/SLAS
  • Rack material: Polypropylene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 165 μL
Filtrato Con filtro
Sterilità Sterile
Colore Trasparente
Certificazione/Conformità ANSI
Dichiarazioni di pulizia DNase, Rnase Free
Da utilizzare con (applicazione) Non-pyrogenic, used for stringent specifications under strict process controls
Formato In rack
Stile punta Automation, Round
Imballaggio SLAS Rack
Quantità 50 Racks/Cs.
Include w/out Bottom Label
Da utilizzare con (apparecchiatura) Agilent/Velocity VPrep 8LT, Agilent/Velocity VPrep 96LT, Agilent Bravo 96LT
Materiale Polyethylene