Learn More
Axygen™ 2.0 mL Self-Standing Screw Cap Tubes
Codice prodotto. 11354185 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Colore chiusura:
Assorted
Blue
Brown
Clear
Gray
Green
Orange
Pink
Red
Violet
White
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 4000
pezzi 500
Codice prodotto. 11354185
Marca: Axygen™ SCT200SSA
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Features chemical resistant O-rings
Serve a broad range of laboratory needs including collection, processing, centrifugation, storage and packaging/shipping.
  • Available as presterilized and nonsterile
  • Nonsterile cap tubes have unattached, non-looped caps with O-rings
  • Presterilized cap tubes have non-looped caps attached with O-rings
  • Threaded O-ring design ensures uniform closure allowing centrifugation up to 20,000 x g
  • Maxymum Recovery™ screw cap tubes available as special order
  • Caps available in range of colors for easy sample identification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità RNase, DNase, pyrogen-free
Colore chiusura Assorted
Materiale chiusura Polypropylene
Capacità (sistema metrico) 1.5 mL
Materiale Polypropylene
Formato Non-looped
Include O-ring
Imballaggio Bag
Sterilità Non-sterile
Graduated No
Tipo di chiusura Screw Cap
Forma del fondo Conical
RCF max 20,000 x g