Learn More
Axygen™ 20 μL Automation Tips for Agilent™/Velocity 11 VPrep™ and Bravo, 96 Tip Format
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Filtrato:
Con filtro
Non-filtered
Dimensione della confezione:
pezzi 4800
pezzi 960
Descrizione
Tips are manufactured to stringent specifications under strict process controls and assembled via automation to ensure consistent performance and quality.
- Clear polypropylene
- RNase-/DNase-free
- Nonpyrogenic
- Available in nonsterile or sterile
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 20 μL |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore | Trasparente |
| Certificazione/Conformità | ANSI |
| Dichiarazioni di pulizia | DNase, Rnase Free |
| Da utilizzare con (applicazione) | Non-pyrogenic, used for stringent specifications under strict process controls |
| Features | w/out Bottom Label |
| Formato | In rack |
| Stile punta | Automation, Round |
| Vedi altri risultati |