Learn More
Axygen™ 200μL Universal Pipette Tips: 200μL, Beveled
Codice prodotto. 12783109 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Colore:
Giallo
Trasparente
Formato:
BUlk
In rack
Rack con coperchio incernierato
Rack, 5 x 96
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 20000
pezzi 4800
pezzi 960
Codice prodotto. 12783109
Marca: Axygen™ T200YRS
Per una vasta gamma di pipette mono e multicanale
  • La smussatura ottimizzata del puntale riduce la ritenuta del campione e migliora la precisione della pipettatura
  • La massima capacità di recupero permette il completo recupero di campioni preziosi, risparmiando reagenti costosi
  • Puntali con foro ampio con dimensioni orifizio: 0.062 poll. (1.52 mm), che li rendono ideali per la pipettatura di materiali viscosi, DNA genomico o colture cellulari delicate
  • Le graduazioni consentono di verificare visivamente il volume di estrazione del pipettatore
  • I puntali presterilizzati sono irradiati con fascio di elettroni, per prevenire la degradazione del prodotto
  • L’ambiente di produzione in camera sterile certifica l’idoneità dei prodotti come sicuri per RNasi, DNasi e pirogeni
Order Info
Disponibili nei formati in stock, in rack o rack impilato.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) Da 1 a 200 μl
Sterilità Sterile
Colore Giallo
Autoclavabile
Dichiarazioni di pulizia DNase, RNase, and Pyrogen free
Formato In rack
Stile punta Smussato, Universal
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal Fit
Graduato Yes
Materiale Polipropilene