Learn More
Axygen™ 200 μL Universal Pipetter Tips: 200 μL, Wide Bore
Codice prodotto. 12581358 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 20000
pezzi 4800
Codice prodotto. 12581358
Marca: Axygen™ T205WBC
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Designed to fit a wide variety of single and multi-channel pipettes
Axygen™ Universal Tips are designed to fit a wide variety of single and multi-channel pipettors. These polypropylene tips are nonpyrogenic and certified to be RNase-/DNase-free. They are available in Maxymum Recovery, beveled, nonsterile, sterile, non-filtered, and other features for specialized applications. Flexible walls and a series of internal sealing rings ensure a secure fit with less force required to load and eject.
(This is the suggested replacement for T-205-WB-C-L)
  • These polypropylene tips are nonpyrogenic and certified to be RNase-/DNase-free.
  • Nonpyrogenic
  • Wide-Bore
Order Info
Available in bulk, racked or stack rack formats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 1 to 200 μL
Sterilità Non sterile
Colore Trasparente
Autoclavabile Autoclavable
Dichiarazioni di pulizia DNase, RNase, and Pyrogen free
Stile punta Beveled, Wide Bore
Imballaggio 1,000 Tips/Pk., 20 Packs/Cs.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal Fit
Materiale Polipropilene