Learn More
Axygen™ 200 μL Universal Pipetter Tips: 200 μL, Beveled, Reference
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Sì
Colore:
Giallo
Trasparente
Formato:
BUlk
In rack
Ricarica
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 20000
pezzi 4800
pezzi 960
Descrizione
- La smussatura ottimizzata del puntale riduce la ritenuta del campione e migliora la precisione della pipettatura
- La massima capacità di recupero permette il completo recupero di campioni preziosi, risparmiando reagenti costosi
- Puntali con foro ampio con dimensioni orifizio: 0.062 poll. (1.52 mm), che li rendono ideali per la pipettatura di materiali viscosi, DNA genomico o colture cellulari delicate
- Le graduazioni consentono di verificare visivamente il volume di estrazione del pipettatore
- I puntali presterilizzati sono irradiati con fascio di elettroni, per prevenire la degradazione del prodotto
- L’ambiente di produzione in camera sterile certifica l’idoneità dei prodotti come sicuri per RNasi, DNasi e pirogeni
Order Info
Disponibili nei formati in stock, in rack o rack impilato.
Specifications
Specifications
| Volume (sistema metrico) | Da 1 a 200 μl |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore | Trasparente |
| Autoclavabile | Sì |
| Dichiarazioni di pulizia | DNase, RNase, DNA, and PCR inhibitor Free |
| Formato | BUlk |
| Stile punta | Smussato, Universal |
| Imballaggio | 1,000 Tips/Pk., 20 Packs/Cs. |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Universal Fit |
| Show More |