Learn More
Axygen™ 300 μL Universal Pipetter Tips
Codice prodotto. 11354255 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Formato:
BUlk
In rack
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 10000
pezzi 4800
pezzi 960
Codice prodotto. 11354255
Marca: Axygen™ T350C
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Fine-point tips fits popular brands of pipettes
Axygen™ Universal Tips are designed to fit a wide variety of single and multi-channel pipettors. These polypropylene tips are nonpyrogenic and RNase-/DNase-free. They are available in Maxymum Recovery, beveled, nonsterile, sterile, non-filtered, and other features for specialized applications. Flexible walls and a series of internal sealing rings ensure a secure fit with less force required to load and eject.
  • These polypropylene tips are nonpyrogenic and RNase-/DNase-free.
  • Nonpyrogenic
  • Fine-Point
Order Info
  • Bulk: 1000 tips/pack, 240 packs/case
  • Racked: 96 tips/rack, 10 racks/pack, 5 packs/case
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 1 to 300 μL
Sterilità Non sterile
Colore Trasparente
Dichiarazioni di pulizia Esente da DNasi, RNasi, ATP ed endotossine
Formato BUlk
Stile punta Micro Point, Universal
Imballaggio 1,000 Tips/Pk., 10 Packs/Cs.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal Fit
Materiale Polipropilene