Learn More
Axygen™ 300 μL Universal Pipetter Tips
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Formato:
BUlk
In rack
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 10000
pezzi 4800
pezzi 960
Descrizione
Axygen™ Universal Tips are designed to fit a wide variety of single and multi-channel pipettors. These polypropylene tips are nonpyrogenic and RNase-/DNase-free. They are available in Maxymum Recovery, beveled, nonsterile, sterile, non-filtered, and other features for specialized applications. Flexible walls and a series of internal sealing rings ensure a secure fit with less force required to load and eject.
- These polypropylene tips are nonpyrogenic and RNase-/DNase-free.
- Nonpyrogenic
- Fine-Point
Order Info
- Bulk: 1000 tips/pack, 240 packs/case
- Racked: 96 tips/rack, 10 racks/pack, 5 packs/case
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 1 to 300 μL |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore | Trasparente |
| Dichiarazioni di pulizia | Esente da DNasi, RNasi, ATP ed endotossine |
| Formato | In rack |
| Stile punta | Micro Point, Universal |
| Imballaggio | Hinged rack |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Universal Fit |
| Materiale | Polipropilene |