Learn More
Axygen™ 300 μL Universal Pipetter Tips
Codice prodotto. 12669535 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Formato:
BUlk
In rack
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 10000
pezzi 4800
pezzi 960
Codice prodotto. 12669535
Marca: Axygen™ T350CRS
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fine-point tips fits popular brands of pipettes
Axygen™ Universal Tips are designed to fit a wide variety of single and multi-channel pipettors. These polypropylene tips are nonpyrogenic and RNase-/DNase-free. They are available in Maxymum Recovery, beveled, nonsterile, sterile, non-filtered, and other features for specialized applications. Flexible walls and a series of internal sealing rings ensure a secure fit with less force required to load and eject.
  • These polypropylene tips are nonpyrogenic and RNase-/DNase-free.
  • Nonpyrogenic
  • Fine-Point
Order Info
  • Bulk: 1000 tips/pack, 240 packs/case
  • Racked: 96 tips/rack, 10 racks/pack, 5 packs/case
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 1 to 300 μL
Sterilità Sterile
Colore Trasparente
Dichiarazioni di pulizia Esente da DNasi, RNasi, ATP ed endotossine
Formato In rack
Stile punta Micro Point, Universal
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal Fit
Materiale Polipropilene