Learn More
Axygen™ Maxymum Recovery™ 300 μL Universal Pipetter Tips
Codice prodotto. 12541348 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Formato:
BUlk
In rack
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 10000
pezzi 960
Codice prodotto. 12541348
Marca: Axygen™ T350CL
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Maxymum Recovery tips fit popular brands of pipettes
Axygen™ Universal Tips are designed to fit a wide variety of single and multi-channel pipettors, compatible with most popular brands of pipettors. These polypropylene tips are nonpyrogenic and certified to be RNase-/DNase-free. They are available in Maxymum Recovery, beveled, nonsterile, sterile, non-filtered, and other features for specialized applications. Flexible walls and a series of internal sealing rings ensure a secure fit with less force required to load and eject.
  • These polypropylene tips are nonpyrogenic and certified to be RNase-/DNase-free.
  • Nonpyrogenic
  • Fine-Point
  • Maxymum Recovery technology for ultra-low retention and high yield
Order Info
  • Bulk: 1000 tips/pack, 240 packs/case
  • Racked: 96 tips/rack, 10 racks/pack, 5 packs/case
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 1 to 300 μL
Sterilità Non sterile
Colore Trasparente
Dichiarazioni di pulizia Esente da DNasi, RNasi, ATP ed endotossine
Formato BUlk
Stile punta Low Retention, Universal
Imballaggio 1,000 Tips/Pk., 10 Packs/Cs.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal Fit
Product Line Maxymum Recovery
Materiale Polipropilene