Learn More
Axygen™ 384-well Skirted PCR Microplates
Codice prodotto. 12771206 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Colore:
Bianco
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 12771206
Marca: Axygen™ PCR384LC480W
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Piastre per PCR a 384 pozzetti con una o due tacche
Axygen™ 384 well PCR microplate, white, is designed to fit Roche Light Cycler 480. Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer for optimum results. Includes Ultra Clear sealing film and printed alphanumeric grid for ease of well identification.
  • RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
  • Nonsterile
  • Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene
  • Includes Sealing Film
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Codice a barre No Barcode
    Certificazione/Conformità Esente da RNasi, DNasi
    Formato Standard
    Coperchio Without Lid
    Descrizione Sealing film
    Matrice 16 x 24
    Colore Bianco
    Da utilizzare con (apparecchiatura) Per Roche LightCycler 480
    Skirt Style Intero
    Materiale Polipropilene
    Volume (sistema metrico) pozzetto 55 μL
    No. of Wells 384
    Volume (sistema metrico) di lavorazione 30 μl
    Sterilità Non-sterile
    Forma pozzetto circolare
    Da utilizzare con (applicazione) PCR
    Include Pellicola sigillante, tacca singola
    N. per custodia 50/Cs.
    N. per confezione 10/Pk.
    Colore pozzetto White