Learn More
Axygen™ 4- Strip PCR Tubes and Caps for Corbett Rotor-Gene™
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Colore:
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 250
Descrizione
Axygen™ 0.1mL PCR tubes are specifically designed for use with the Corbett Rotorgene system. There are 4 tubes per strip and 4 caps per strip.
- Certified RNase-/DNase-free
- Nonpyrogenic
- Nonsterile
- Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene
Order Info
Tubes and caps are in strips of four and are in separate bags for ease of handling and labeling.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | RNase, DNase and non-pyrogenic free |
| Colore chiusura | Clear |
| Colore | Clear |
| Volume (sistema metrico) | 0.1 mL |
| Quantità | 250/Pk. |
| Materiale chiusura | Polypropylene |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Corbett™ Rotor-Gene™ system |
| Forma | Conical |
| Sterilità | Non-sterile |
| Materiale | Polypropylene |
| Vedi altri risultati |