Learn More
Axygen™ 8-well Comb, for 7 cm Gel Box
Codice prodotto. p-6817009 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Spessore (sistema metrico):
0.75 mm
1 mm
Dimensione della confezione:
1 unità
Codice prodotto. 15593167
Marca: Axygen™ HGB78075
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Accessory for use with 7cm horizontal gel box
Combs: 1 x 8 Well, 0.75mm thickness
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Gel Box, 7 cm
Spessore (sistema imperiale) 0.02 in.
Spessore (sistema metrico) 0.75 mm