Learn More
Axygen™ Micropiastre per PCR Axygen™ da 96 pozzetti con bordo medio
Codice prodotto. 10834221 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
10834221 Bianco pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10834221 Fornitore Axygen™ N. del fornitore PCR96LC480WNF
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
Constructed with ultra-thin and consistent wall thickness to allow precise thermal transfer for optimum results. Corning™ Axygen™ 96-well 100μL PCR Microplates are specifically designed to be compatible with Roche Light Cycler 480.
Axygen™ 96 well PCR microplate is designed to fit Roche Light Cycler 480. Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer for optimum results. Printed alphanumeric grid for ease of well identification.
  • RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
  • Nonsterile
  • Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Codice a barre No Barcode
    Certificazione/Conformità Esente da RNasi, DNasi
    Formato Standard
    Coperchio Without Lid
    Matrice 8 x 12
    Colore Bianco
    Product Type PCR Microplate
    Da utilizzare con (apparecchiatura) Roche Light Cycler 480
    Materiale Polipropilene senza pellicola sigillante
    No. of Wells 96
    Sterilità Non-sterile
    Forma pozzetto circolare
    Da utilizzare con (applicazione) Trasferimento termico per PCR, applicazioni RT-PCR
    Include Printed alphanumeric grid
    N. per custodia 50/Cs.
    N. per confezione 10/Pk.