Learn More
Axygen™ Micropiastre per PCR Axygen™ da 96 pozzetti con bordo medio
Codice prodotto. 10352200 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Codice a barre:
Includes Barcode
No Barcode
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Codice a barre Dimensione della confezione
10352200 No Barcode pezzi 50
10743262 Includes Barcode pezzi 50
12587787 Includes Barcode pezzi 10
12577787 No Barcode pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10352200 Fornitore Axygen™ N. del fornitore PCR96LC480W
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Dotate di pareti con spessore uniforme e ultrafino, consentono un trasferimento termico preciso per garantire risultati ottimali. Le micropiastre Corning™ Axygen™ per PCR con 96 pozzetti sono progettate appositamente per essere compatibili con Roche Light Cycler 480.
Axygen™ 96 well PCR microplate is designed to fit Roche Light Cycler 480. Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer for optimum results. Includes Ultra Clear sealing film and printed alphanumeric grid for ease of well identification.
  • RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
  • Nonsterile
  • Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene
  • Includes Sealing Films
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Codice a barre No Barcode
    Certificazione/Conformità Esente da RNasi, DNasi
    Formato Standard
    Coperchio Without Lid
    Matrice 8 x 12
    Colore Bianco
    Product Type PCR Microplate
    Da utilizzare con (apparecchiatura) Roche Light Cycler 480
    Materiale Polipropilene vergine puro al 99.9%
    Volume (sistema metrico) pozzetto 100 μL
    No. of Wells 96
    Sterilità Non-sterile
    Forma pozzetto circolare
    Da utilizzare con (applicazione) Trasferimento termico PCR, applicazioni RT-PCR
    Include Ultra Clear sealing film, printed alphanumeric grid
    N. per custodia 50/Cs.
    N. per confezione 10/Pk.