Learn More
Axygen™ Puntali con filtro e barriera aerosol Axygen™
Contaminazione incrociata evitata grazie ai puntali con barriera assemblati automaticamente. I puntali sterili con filtro per aerosol Axygen™ sono irradiati con fascio di elettroni per prevenire la degradazione del prodotto, sono omologati con la direttiva USP 3127 (Heavy Metal Contamination, contaminazione da metalli pesanti) e privi di additivi. Disponibili in una grande varietà di stili.
Marca: Axygen™ MTXF-1250-C-R-S
Dettagli aggiuntivi : Peso : 8.62000kg
Descrizione
Technologically advanced filter barrier pipette tips- Ideal for DNA amplification and microbiological applications where trace contamination can invalidate results
- Filter allows free passage of air while preventing cross-contamination by blocking the passage of aerosols or liquids
- Nonpyrogenic, clear polyethylene filters are free from DNA inhibitors and leachable additives
- Every filter is inserted into the tip robotically to ensure freedom from nuclease contamination
- Packaged in sealed-bottom racks with lids to prevent contamination
- Wide variety of tip styles available in a range of packaging quantities:
- Maxymum Recovery™ technology provides excellent accuracy and prevents wastage of precious samples
- Wide bore tips are ideal for pipetting viscous materials, genomic DNA or delicate cell cultures
- Other options include: universal fit, matrix and Eppendorf style
Specifica
Da 15 a 1250 μl | |
Sterile | |
Polipropilene | |
DNase, RNase, and Pyrogen Free | |
Thermo Scientific™ Matrix Impact | |
Barriera, tipo Matrix |
Filtered | |
Trasparente | |
Apirogene, esenti da DNasi, RNasi USP 3127 (Heavy Metal Contamination, contaminazione da metalli pesanti) |
|
Pipettatori Matrix Impact | |
Rack |