Learn More
Axygen™ Automation Tips for Agilent™/Velocity11 VPrep™ and Bravo: 96 Tips/Rack
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
50 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 4800
Descrizione
Tips are manufactured to stringent specifications under strict process controls and assembled via automation to ensure consistent performance and quality.
- Clear polypropylene
- Tips are certified RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
- Available nonsterile or sterile and filtered or non-filtered
Order Info
Packaging:10 Racks/Pack, 5 Packs/Case
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 50 μL |
| Filtrato | Con filtro |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore | Trasparente |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Dichiarazioni di pulizia | DNase, RNase, and Pyrogen free |
| Formato | In rack |
| Stile punta | Automation, Round |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Agilent/Velocity VPrep 8LT, Agilent/Velocity VPrep 96LT, Agilent Bravo 96LT |
| Materiale | Polipropilene |