Learn More
Axygen™ AxyMats™ Pierceable Sealing Mats for 24 Well Deep Well Plates
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
- Axygen AxyMat sealing mats can be used in a wide range of temperatures for PCR and storage applications.
- AxyMats minimize evaporation and are made of research-grade silicone which can be autoclaved.
- They can be reused following a bleach wash and ethanol rinse protocol.
- Mfr. No. AM-24-SQ
Specifica
Specifica
| Materiale | Silicone |
| Sterilità | Non-sterile |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| No. of Wells | 24 |
| N. per custodia | 50/Cs. |
| N. per confezione | 10/Pk. |
| Product Type | Sealing Mat |
| Forma pozzetto | Pozzetti quadrati |
| Plate Compatibility | 24-well Deep Well Plate with Square Wells |