Learn More
Axygen™ Tappetini di tenuta Axygen™ AxyMats™ per piastre per dosaggio da 96 pozzetti da 2 ml con pozzetti rotondi
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
Axygen AxyMat sealing mats can be used in a wide range of temperatures for PCR and storage applications. AxyMats minimize evaporation and are made of research-grade silicone which can be autoclaved. They can be reused following a bleach wash and ethanol rinse protocol.
Specifica
Specifica
| Colore | Incolore |
| Materiale | Silicone |
| Sterilità | Non-sterile |
| Autoclavabile | Sì |
| No. of Wells | 96 |
| N. per custodia | 10/confezione |
| N. per confezione | 10 |
| Product Type | Tappetino sigillante |
| Forma pozzetto | Round |
| Plate Compatibility | Micropiastre da 2 ml a 96 pozzetti |