Learn More
Axygen™ Biomek™ FX/Wellpro™ Robotic Tips
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Stile punta:
Automation, Extended Length
Extended Length, Automation
Low Retention, Extended Length, Automation
Dimensione della confezione:
pezzi 19200
pezzi 3840
Descrizione
- Tip format: 384 tip
- Tip volume range: 25 μL to 50 μL
- Tip material: Clear polypropylene
- RNase-/DNase-/human gDNA-free
- Nonpyrogenic
- Available options:
- With or without aerosol-resistant filters
- Nonsterile or sterile
- Standard or Axygen™ Maxymum Recovery™ surface - Compatible head: AP-384, 384-channel low volume (FXF-384-XL-R-S only)
- Rack format: ANSI/SLAS
- Rack material: Polypropylene
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 50 μL |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore | Trasparente |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Dichiarazioni di pulizia | DNase, RNase and Pyrogen free |
| Da utilizzare con (applicazione) | Non-pyrogenic, used for stringent specifications under strict process controls |
| Formato | Rack, 384-well |
| Stile punta | Extended Length, Automation |
| Imballaggio | 10 Racks/Pk, 5 Pks/Cs. |
| Vedi altri risultati |